Learn More
RUBIS Pinzas para manipular obleas, A prueba de descargas electrostáticas (ESD)
Pinzas para manipulación de obleas - Acero inoxidable antimagnético/antiácido, mango dentado
32.84€ - 34.25€
Especificaciones
Estilo de punta | Punto de PEEK |
---|---|
Longitud (imperial) | 5.31 in. |
Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
Longitud (métrico) | 135 mm |
Tipo de producto | Pinzas para manipular obleas |
Código de producto | Marca | Diseñar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diseñar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11703276
|
RUBIS
43LB4PEEK |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 4 in. Handling |
32.84€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11713276
|
RUBIS
43LB8PEEK |
Top Lip, Stepped Bottom Paddle, 8 in. Handling |
34.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- PEEK-Kunststoffspitzen
- ESD-sicher
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Especificaciones
Punto de PEEK | |
Acero inoxidable antiácido/antimagnético | |
Pinzas para manipular obleas | |
Obleas para pinzas |
5.31 in. | |
135 mm | |
1 unidad |