Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F2
Adjusted to Meet or Exceed OIML F2 Tolerances
Marca:  Ohaus™ 30390864
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16642232
  • 30.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las pesas de masas que van de 1 gramo a 1 kilogramo están hechas de acero inoxidable de aleación Troemner 8 que posee una densidad estrechamente controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
Sin certificado
10 g
Caja protectora
Aleación Troemner 8
0,600 mg