Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weights - OIML F2
Adjusted to Meet or Exceed OIML F2 Tolerances
26.98€ - 800.06€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Incluye Caja protectora
Ver más especificaciones
Productos 23
Código de producto Marca Masa Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Masa Precio Cantidad y disponibilidad  
16662242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390876
1 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16652242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390875
2 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16642242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390874
5 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16632242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390873
10 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16622242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390872
20 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16612242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390871
50 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16602242
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390870
100 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16692232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390869
200 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16682232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390868
500 mg
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16672232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390867
1 g
26.98€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16662232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390866
2 g
28.34€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16652232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390865
5 g
29.43€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16642232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390864
10 g
33.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16632232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390863
20 g
35.86€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16622232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390862
50 g
39.73€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16602232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390860
200 g
63.77€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16612232
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390861
100 g
46.16€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16692222
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390859
500 g
108.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16682222
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390858
1 kg
141.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16672222
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390857
2 kg
161.32€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16662222
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390856
5 kg
293.21€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16652222
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390855
10 kg
523.20€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
16642222
Ver documentos Detalles de la promoción
Ohaus™
30390854
20 kg
800.06€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Weights in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
  • Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free, protecting your investment
  • Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Especificaciones
Especificaciones
Sin certificado
Caja protectora