Learn More
Ohaus™ Stainless Steel Calibration Weight Weight - OIML E1 Wire
Adjusted to Meet or Exceed OIML E1 Tolerances
Marca:  Ohaus™ 30517960
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16622302
  • 81.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
Especificaciones
Especificaciones
Sin certificado
100 mg
Caja protectora
Acero inoxidable (316)
0,005 mg