Learn More
Ohaus™ Pesa de calibración de acero inoxidable - Alambre OIML E1
Código de producto. p-7188337 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Masa unitSize
16662292 1 mg cada uno
16672292 2 mg cada uno
16682292 5 mg cada uno
16692292 10 mg cada uno
16602302 20 mg cada uno
16612302 50 mg cada uno
16622302 100 mg cada uno
16632302 200 mg cada uno
16642302 500 mg cada uno
9 options
Código de producto. 16662292
Marca: Ohaus™ 30517704
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ajustada para cumplir o superar las tolerancias E1 de OIML
  • La clase E1 de OIML ofrece alta precisión con tolerancias ajustadas e incertidumbre garantizada 1/3 de la tolerancia
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo muy pulido
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo, lo que protege su inversión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin certificado
Material Acero inoxidable (316)
Masa 1 mg
Tolerancia 0,003 mg
Incluye Caja protectora