Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Barbed Fitting NPT Male Pipe Adapter
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca: Masterflex™ 31208-74
Detalles adicionales : Peso : 0.06350kg
Descripción
- Disponible en una variedad de materiales y configuraciones para satisfacer tus necesidades
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado | |
Acero inoxidable | |
1/16 pulg | |
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) | |
NPT de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos con DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) | |
31/32 pulg | |
1/16 pulg | |
1/16 pulg | |
9/16 pulg |