Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Barbed Fitting NPT Male Pipe Adapter
Designed for quick and easy assembly without tools
75.50€ - 122.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11811073
|
Masterflex™
31210-30 |
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
76.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11891063
|
Masterflex™
31208-85 |
NPT(macho) de 12,7 mm (3/8 pulgadas) × tubos con DI de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
82.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11831073
|
Masterflex™
31210-32 |
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
75.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15368557
|
Masterflex™
31208-74 |
NPT(macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos con DI de 1,58 mm (1/16 pulgadas) |
76.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11801073
|
Masterflex™
31208-86 |
NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
84.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770139
|
Masterflex™
31210-61 |
NPT(macho) de 1 1/2 × tubos con DI de 25,4-12,7 mm (1 1/2 pulgadas) |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Available in a variety of materials and configurations to meet your need
- Adapts from a NPT male thread to a hose barb
Especificaciones
Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado | |
Acero inoxidable |