Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Barbed Fitting NPT Male Pipe Adapter
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca: Masterflex™ 31210-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible en una variedad de materiales y configuraciones para satisfacer tus necesidades
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado | |
Acero inoxidable | |
1/4 pulg | |
NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | |
NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
NPT(macho) de 12,7 mm (1/2 pulgadas) × tubos con DI de 12,7 mm (1/2 pulgadas) | |
34,03 mm (2-3/32 pulgadas) | |
1/4 pulg | |
1/2 pulg | |
7/8 pulg |