Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Barbed Fitting NPT Male Pipe Adapter
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca: Masterflex™ 31208-86
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible en una variedad de materiales y configuraciones para satisfacer tus necesidades
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado | |
Acero inoxidable | |
3/8 pulg | |
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | |
NPT de 9,52 mm (3/8 pulgadas) |
NPT(macho) de 9,52 mm (3/8 pulgadas) × tubos con DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas) | |
34,03 mm (1-7/32 pulgadas) | |
3/8 pulg | |
3/8 pulg | |
11/16 pulg |