Learn More
Masterflex™ Stainless Steel Barbed Fitting NPT Male Pipe Adapter
Designed for quick and easy assembly without tools
Marca: Masterflex™ 31210-61
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Disponible en una variedad de materiales y configuraciones para satisfacer tus necesidades
- Adapta de una rosca NPT macho a una manguera dentada
Especificaciones
Adaptador de tubo NPT macho de accesorio dentado | |
Acero inoxidable | |
1,5 in | |
NPT (macho) de 38,1 mm (1,5 in) | |
NPT (macho) de 38,1 mm (1,5 in) |
NPT(macho) de 1 1/2 × tubos con DI de 25,4-12,7 mm (1 1/2 pulgadas) | |
34,03 mm (3-7/8 pulgadas) | |
1,5 in | |
1,5 in | |
2 pulg |