Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior de isla inoxidable y bastidor en 3 lados
Mantenga los materiales de laboratorio limpios y seguros. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro cuenta con una construcción de acero inoxidable de tipo 304 y un bastidor en 3 lados, lo que proporciona una estabilidad y un rendimiento a prueba de corrosión con los que puede contar.
Marca:  Metro™ LTS30UIS
Detalles adicionales : Peso : 20.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947091
  • 1770.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Las ruedas deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Especificaciones
29,75 in
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
89 cm
Bastidor en 3 lados
273 kg
75,5 cm
Acero inoxidable
Mesa fija
Ideal para laboratorio
35 in
30 in
76,2 cm
600 lb