Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Marca: Grant Instruments™ HSC-500
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
Pinza, acero inoxidable, matraz, UP-168, plataforma, ES-20/80, Grant Instruments
Spécification
Matraz de 500 ml | |
Pinzas | |
Abrazadera de ajuste firme de 500 ml y 105 mm de diám. para UP-168 | |
UP-168 |