Learn More
Grant Instruments™ Pinza de acero inoxidable para matraces
Descripción
Pinza, acero inoxidable, matraz, UP-168, plataforma, ES-20/80, Grant Instruments
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraz de 100 ml |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Descripción | Abrazadera de ajuste firme de 100 ml y 65 mm de diám. para UP-168 |
| Para utilizar con (equipo) | UP-168 |