Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Marca:  Grant Instruments™ HSC-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17705019
  • 76.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Pinza, acero inoxidable, matraz, UP-168, plataforma, ES-20/80, Grant Instruments
Especificaciones
Especificaciones
Matraz de 1000 ml
65 mm
UP-168
Pinzas
Abrazadera de ajuste firme de 1000 ml y 65 mm de diám. para UP-168