Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster FreezerBondz™ para M611 y BMP61
Los duraderos marcadores de poliéster (B-490) se han diseñado para su uso en aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
59.10€ - 141.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Poliéster |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17180411
|
Brady™
150867 |
12,70 mm | 41,91 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17160421
|
Brady™
150876 |
20,96 mm | 9,53 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17140411
|
Brady™
150863 |
22,86 mm | 19,05 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17100421
|
Brady™
150869 |
22,86 mm | 25,40 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17100431
|
Brady™
150880 |
41,28 mm | 15,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17190411
|
Brady™
150868 |
44,45 mm | 25,40 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- El poliéster altamente resistente a productos químicos (B-481) se ha diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otras identificaciones de laboratorio que requieren una resistencia superior a productos químicos.
- Buen rendimiento en el proceso de uso común de tinción de portaobjetos H&E (hematoxilina y eosina).
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Inyección de tinta | |
No estéril |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas BMP™61; impresora de etiquetas móvil BradyPrinter M611 |