Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster FreezerBondz™ para M611 y BMP61
Los duraderos marcadores de poliéster (B-490) se han diseñado para su uso en aplicaciones de identificación en laboratorios, como viales, centrifugadoras, tubos, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Marca: Brady™ 150867
Detalles adicionales : Peso : 0.07700kg
Descripción
- El poliéster altamente resistente a productos químicos (B-481) se ha diseñado para su uso en el proceso de tinción de portaobjetos y otras identificaciones de laboratorio que requieren una resistencia superior a productos químicos.
- Buen rendimiento en el proceso de uso común de tinción de portaobjetos H&E (hematoxilina y eosina).
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Inyección de tinta | |
No estéril | |
de -196 °C | |
De -320° a +266 °F | |
0,0026 in | |
15,88 mm | |
12,70 mm | |
41,91 mm | |
82 g |
Blanco | |
Rollo | |
Área delantera | |
Etiquetas | |
Impresora de etiquetas BMP™61; impresora de etiquetas móvil BradyPrinter M611 | |
500 etiquetas/rollo | |
De -196 °C a +130 °C | |
0,065 mm | |
1,65 in | |
0,5 in | |
12,70 mm |