Learn More
Abnova™ SSB1 Recombinant Protein
Marca:  Abnova™ H00080176-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16194803
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH15711
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
55.77
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MGQKVTGGIKTVDMRDPTYRPLKQELQGLDYCKPTRLDLLLDMPPVSYDVQLLHSWNNNDRSLNVFVKEDDKLIFHRHPVAQSTDAIRGKVGYTRGLHVWQITWAMRQRGTHAVVGVATADAPLHSVGYTTLVGNNHESWGWDLGRNRLYHDDKNQPSKTYPAFLEPDETFIVPDSFLVALDMDDGTLSFIVDGQYMGVAFRGLKGKKLYPVVSAVWGHCEIRMRYLNGLDPEPLPLMDLCRRSVRLALGRERLGEIHTLPLPASLKAYLLYQ
SSB-1/SSB1
SPSB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80176
SSB1 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SPSB1
Human
Recombinant
Solution