Learn More
Invitrogen™ SRC Recombinant Human Protein
SRC Recombinant Human Protein
610.00€ - 7070.00€
Spezifikation
Número de acceso | NP_005408 |
---|---|
Ensayos | SRC was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM HEPES (pH 7.5), 10mM MgCl2, 10% glycerol, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C |
Nombre común | SRC Recombinant Human Protein |
Concentración | 0.36mg/mL |
Sistema de expresión | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11539286
|
Invitrogen™
P3044 |
10μg |
610.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15488393
|
Invitrogen™
PR4336E |
100 µg |
1632.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
10760355
|
Invitrogen™
PV3584 |
1mg |
7070.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Beschreibung
SRC is a cytoplasmic tyrosine kinase and proto-oncogene involved in the regulation of embryonic development and cell growth.Spezifikation
NP_005408 | |
SRC Recombinant Human Protein | |
Baculovirus | |
62.3kDa | |
1 Each | |
90% by SDS-PAGE | |
1940nmoles of phosphate transferred to poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 2μg/mL | |
Kinase assay | |
His Tag |
SRC was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 50mM HEPES (pH 7.5), 10mM MgCl2, 10% glycerol, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 200μM ATP, 200μg/mL poly [Glu, Tyr] 4:1 substrate and trace [32P]-γ-ATP for 10 minutes at 30°C | |
0.36mg/mL | |
SRC | |
SRC Recombinant Human Protein | |
SRC Recombinant Human Protein | |
For research use only. Not for use in diagnostic procedures | |
–80°C | |
Human |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.