Learn More
Abnova™ SPINK1 (Human) Recombinant Protein
Human SPINK1 full-length ORF ( NP_003113.2, 1 a.a. - 79 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00006690-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16123128
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MKVTGIFLLSALALLSLSGNTGADSLGREAKCYNELNGCTKIYDPVCGTDGNTYPNECVLCFENRKRQTSILIQKSGPC
Especificaciones
Especificaciones
NP_003113.2
serine peptidase inhibitor, Kazal type 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SPINK1
GST
6690
Wheat germ expression system
25 μg
PCTT, PSTI, Spink3, TATI
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer