Learn More
Cytiva Adaptadores de centrifugación para columnas de gravedad
Anillos de polipropileno diseñados para utilizar con columnas de gravedad cuando se utiliza el protocolo de centrifugado
Marca: Cytiva 28-9232-44
Detalles adicionales : Peso : 0.08100kg
Descripción
- Adaptadores cómodos, permiten girar todas las columnas de gravedad.
Especificaciones
Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad y potencial para un alto rendimiento mediante el procesamiento de múltiples muestras en paralelo, alta capacidad de desalinización y el uso del protocolo de centrifugación con todas las columnas de gravedad. | |
10/Paq. | |
Adaptador MidiSpin |
Polipropileno | |
Limpieza cómoda y rápida con alta reproducibilidad para un alto rendimiento al ejecutar varias muestras en columna PD MidiTrap G-25 para centrifugación |