Learn More
Cole-Parmer™ Replacement Items for Freezer/Mill™ Grinding Vial Sets
Keep spare items to ensure there is no down time.
Marca: Cole-Parmer™ 6881C20
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Includes: Un impactador mediano de acero inoxidable 6881P, dos tapones medianos de acero inoxidable 6881E y un paquete 6881C con 4 cilindros centrales medianos de policarbonato
Requires : Adaptador de viales de molienda medianos 886 para moler en el Freezer/Mill grande 6870y adaptador de viales de molienda medianos para el extractor/abridor de viales grandes 6884.
Descripción
El juego mediano de viales de plástico contiene todo lo necesario para tener un vial de molienda completo más tres cilindros centrales de policarbonato de repuesto.
- Muele una muestra cada vez en el Freezer/Mill™ grande cuando se utiliza junto con el adaptador de viales de molienda medianos 6886
- Capacidad de molienda de muestras: 3 a 25 g (25 ml)
- Soporta temperaturas de nitrógeno líquido
- El vial de molienda cerrado evita la contaminación cruzada de las muestras, retiene los volátiles y controla las muestras peligrosas o críticas
- El cilindro central de plástico transparente permite comprobar visualmente el progreso
- Los tapones y el impactador de acero inoxidable son esterilizables en autoclave y reutilizables
- Los cilindros centrales de policarbonato pueden limpiarse con agua caliente y detergente o con una solución sin ARNasa/ADNasa
- Compatible con el abridor de viales o extractor grande 6804 cuando se utiliza junto con el adaptador de viales de molienda de tamaño medio 6884
Especificaciones
Cilindro | |
Policarbonato | |
20 Pk. |
Para su uso con el juego de viales 6881 | |
Cole-Parmer Freezer/Mill |