Learn More
Cole-Parmer™ Criobloques
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
Marca: Cole-Parmer™ 2660
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Description
- Los bloques criogénicos se enfrían en la estación criogénica 2600 y luego se utilizan para molienda criogénica de alto rendimiento
- Mantiene las muestras a temperaturas de nitrógeno líquido durante la homogeneización de tejidos y la lisis celular
- Conserva pesticidas, ARN y proteínas para métodos de extracción sensibles al calor
- Aumenta el rendimiento mediante la molienda de muestras a temperaturas inferiores a cero
- Hechos de aluminio duradero
- Admite seis viales cortos de policarbonato de 15 ml 2251-PC
- Cada par contiene hasta 12 viales para una mayor rapidez y eficacia en la preparación de la muestra
- Se usan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantener el equilibrio
- Admite quince viales criogénicos de policarbonato de 15 ml 2252-PC-30
- Cada par tiene capacidad para 30 viales criogénicos para preparar las muestras de forma rápida y eficaz
- Se tienen que usar dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantener el equilibrio
- Admite veinticuatro viales de policarbonato de 5 ml 2241-PC (igual que en el juego de viales de policarbonato de 5 ml 2240-PC)
- Cada par contiene hasta 48 viales para una mayor rapidez y eficacia en la preparación de la muestra
- Se usan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantener el equilibrio
- Admite veinticuatro viales de polietileno de 5 ml 2241-PE (igual que en el juego de viales de polietileno de 5 ml 2240-PE)
- Cada par contiene hasta 48 viales para una mayor rapidez y eficacia en la preparación de la muestra
- Se usan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantener el equilibrio
- Admite seis viales criogénicos de policarbonato de 50 ml 2252-PC-48 o seis viales criogénicos de polietileno de 50 ml 2252-PC-48
- Cada par tiene capacidad para 12 viales criogénicos para preparar las muestras de forma rápida y eficaz
- Se tienen que usar dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantener el equilibrio
Specifications
Holder | |
Spex Geno/Grinder | |
6 viales cortos de policarbonato de 15 ml, cada par contiene hasta 12 viales criogénicos | |
Aluminio |