Learn More
Cole-Parmer™ Criobloques
These Vial Holders for HG-600 Geno/Grinder™ 2010 Homogenizer securely hold vials in place while processing samples.
635.00€ - 1075.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Bloque criogénico |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para molienda criogénica de alto rendimiento y para preservar pesticidas, ARN, proteínas y otras muestras sensibles a la temperatura |
Para utilizar con (equipo) | Spex Geno/Grinder |
Material | Aluminio |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15360462
|
Cole-Parmer™
2662 |
24 viales de policarbonato de 5 ml, cada par contiene hasta 48 viales |
635.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15350462
|
Cole-Parmer™
2660 |
6 viales cortos de policarbonato de 15 ml, cada par contiene hasta 12 viales criogénicos |
695.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15390462
|
Cole-Parmer™
2663 |
24 viales de polietileno de 5 ml, cada par contiene hasta 48 viales |
635.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12587326
|
Cole-Parmer™
2661 |
15 viales criogénicos de policarbonato de 15 ml, cada par contiene hasta 30 viales criogénicos |
1075.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15370462
|
Cole-Parmer™
2666 |
48 tubos estándar de 1,5 a 2 ml de microcentrífuga o PCR, cada par tiene capacidad para 96 tubos |
690.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12597326
|
Cole-Parmer™
2664 |
6 viales criogénicos de policarbonato de 50 ml o 6 de polietileno de 50 ml, cada par contiene hasta 12 viales criogénicos |
1050.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Enfriados en la estación criogénica 2600 y, a continuación, utilizados para molienda criogénica de alto rendimiento
- Mantienen las muestras a temperaturas de nitrógeno líquido durante la homogeneización de tejidos y la lisis celular
- Conservan pesticidas, ARN y proteínas para métodos de extracción sensibles al calor
- Aumentan las producciones mediante la molienda de muestras a temperaturas bajo cero
- Construcción de aluminio resistente
2660
- Capacidad para seis viales cortos de policarbonato 2251-PC de 15 ml
- Cada par tiene capacidad para 12 viales para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se utilizan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantenerlo en equilibrio
- Capacidad para quince viales criogénicos de policarbonato 2252-PC-30 de 15 ml
- Cada par tiene capacidad para 30 viales criogénicos para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se deben utilizar dos a la vez en el conjunto de abrazaderas de gran capacidad para mantenerlo en equilibrio
- Capacidad para veinticuatro viales de policarbonato 2241-PC de 5 ml (como los utilizados en el conjunto de viales de policarbonato 2240-PC de 5 ml)
- Cada par tiene capacidad para 48 viales para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se utilizan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantenerlo en equilibrio
- Capacidad para veinticuatro viales de polietileno 2241-PE de 5 ml (como los utilizados en el conjunto de viales de polietileno 2240-PE de 5 ml)
- Cada par tiene capacidad para 48 viales para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se utilizan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantenerlo en equilibrio
- Capacidad para seis viales criogénicos de policarbonato 2252-PC-48 de 50 ml o seis viales criogénicos de polietileno 2252-PC-48 de 50 ml
- Cada par tiene capacidad para 12 viales criogénicos para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se deben utilizar dos al mismo tiempo en el conjunto de abrazaderas de gran capacidad para mantenerlo en equilibrio
- Capacidad para 96 tubos de microcentrífuga o PCR estándar (0.6 ml)
- Cada par tiene capacidad para 192 tubos para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se utilizan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantenerlo en equilibrio
- Capacidad para 48 tubos de microcentrífuga o PCR estándar (de 1.5 a 2.0 ml)
- Cada par tiene capacidad para 96 tubos para una preparación de muestras rápida y eficaz
- Se utilizan dos a la vez en el conjunto de abrazaderas estándar para mantenerlo en equilibrio
Especificaciones
Bloque criogénico | |
Ideal para molienda criogénica de alto rendimiento y para preservar pesticidas, ARN, proteínas y otras muestras sensibles a la temperatura | |
Spex Geno/Grinder | |
Aluminio |