Learn More
Cole-Parmer™ Accesorios Mixer/Mill™ Serie 8000
Use this Vial Set with high-energy Mixer/Mill™ grinders to pulverize and mix samples.
Marca: Cole-Parmer™ 8014
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Juego de viales de ágata | |
45 mL | |
2,25 in | |
Ideales para molienda de uso general | |
De 6 a 7 | |
6,98 cm | |
Ágata | |
Molienda: de 5 a 10 ml, mezcla: 25 mL | |
10 g |
0,84 oz | |
Si, Al, Na, Fe, K, CA, Mg | |
5,71 cm | |
Mixer/Mills 8000D, 8000M | |
2,75 pulg | |
Dos tapas deslizables de ágata, dos bolas de ágata de 1,27 cm (0,5 pulg) y ocho juntas de Corprene | |
Molienda: de 0,16 a 0,33 oz, mezcla: 0,85 oz | |
0,02 lb |