Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets
Crush, grind, and mill various materials with these Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets.
Marca: Cole-Parmer™ 8007B
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Accesorios disponibles:
- Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
- Juegos de bolas de molienda
- Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
- Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Juego de bolas | |
1,27 cm/0,63 cm | |
Dos bolas de acero inoxidable 440 C endurecido de 1,27 cm (0,5 pulgadas) y cuatro de 0,63 cm (0,25 pulgadas) |
30,4/45,7 cm (0,5/0,25 pulg) | |
Kit de viales de Mixer o Mill 8000 D y 8000 M | |
Acero inoxidable |