Learn More
Cole-Parmer™ Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets
Crush, grind, and mill various materials with these Grinding Balls for High-Energy Mixer/Mill™ Grinding Vial Sets.
27.90€ - 31.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Juego de bolas |
---|---|
Diámetro (imperial) | 30,4/45,7 cm (0,5/0,25 pulg) |
Diámetro (métrico) | 1,27 cm/0,63 cm |
Para utilizar con (equipo) | Kit de viales de Mixer o Mill 8000 D y 8000 M |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15340532
|
Cole-Parmer™
8001B |
Acero endurecido |
27.90€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12538706
|
Cole-Parmer™
8007B |
Acero inoxidable |
31.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Select from 10 different grinding ball materials to suit your application.
- Optimize performance of your Cole-Parmer™ Freezer/Mill™ grinding vial sets with a wide range of grinding ball options suitable for your application.
Especificaciones
Juego de bolas | |
30,4/45,7 cm (0,5/0,25 pulg) | |
1,27 cm/0,63 cm | |
Kit de viales de Mixer o Mill 8000 D y 8000 M |