Learn More
SPATC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25861-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824425
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
SPATC1
Polyclonal
Unconjugated
SPATC1
SPATA15, SPATC1, SPERIOLIN, SPRN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
375686, 74281
-20°C
Liquid
Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q148B6, Q76KD6
SPATC1
SPATC1 Fusion Protein Ag12157
20 μL
Primary
Mouse, Human