Learn More
SPATC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SPATC1 |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824425
|
Proteintech
25861-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814425
|
Proteintech
25861-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 09-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
SPATC1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q148B6, Q76KD6 | |
375686, 74281 | |
SPATC1 Fusion Protein Ag12157 | |
Primary | |
-20°C | |
SPATC1 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
SPATA15, SPATC1, SPERIOLIN, SPRN | |
SPATC1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |