Learn More
SPATA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 24980-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823505
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SPATA1 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
SPATA1
Polyclonal
Unconjugated
SPATA1
SP 2, SPAP1, SPATA1, Sperm specific protein SP 2, spermatogenesis associated 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100505741
-20°C
Liquid
Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q5VX52
SPATA1
SPATA1 Fusion Protein Ag21784