missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPATA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno SPATA1
Concentración 0.28 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823505
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24980-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16813505
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24980-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

SPATA1 is a protein coding gene.
Especificaciones

Especificaciones

SPATA1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5VX52
100505741
SPATA1 Fusion Protein Ag21784
Primary
-20°C
SPATA1
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SP 2, SPAP1, SPATA1, Sperm specific protein SP 2, spermatogenesis associated 1
SPATA1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications