Learn More
Bel-Art™ Sistema de muestreo SP Scienceware™ Sterileware™
Palas de plástico de poliestireno de alto impacto con tapas a presión desmontables transparentes
55.05€ - 274.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Sistema de muestreo con cuchara |
---|---|
Material | Poliestireno |
Incluye | Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización |
Tipo de mango | Extralargo |
Esterilidad | Estériles |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15580132
|
Bel-Art™
H36922-0010 |
2 oz | 60 mL | Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización |
55.05€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15590132
|
Bel-Art™
H36924-0010 |
4 oz | 125 mL | Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización |
70.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12673506
|
Bel-Art™
H36924-0000 |
4 oz | 125 mL | Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización |
274.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12331339
|
Bel-Art™
H36922-0000 |
2 oz | 60 mL | Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización |
255.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Beschreibung
Su mango más largo aumenta la distancia entre la mano y la muestra para reducir el potencial de contaminación
- Para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido
- Las asas extralargas mantienen las manos seguras
- Pala con una tapa, dentro de una bolsa de plástico
- La lengüeta de cierre sella la muestra en el interior
- Los datos de las muestras se pueden escribir en la tapa para facilitar la identificación
Spezifikation
Sistema de muestreo con cuchara | |
Tapa a presión desmontable transparente con cierre con lengüeta, certificado de procesamiento para esterilización | |
Estériles | |
FDA |
Poliestireno | |
Extralargo | |
Blanco | |
Diseñado para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido |