Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Sistema de muestreo
Descripción
- El mango más largo aumenta la distancia entre la mano y la muestra para reducir el potencial de contaminación.
- Para muestreo estéril en un solo paso de material seco o en suspensión.
- Los mangos extra largos mantienen las manos seguras.
- Cuchara con tapa, dentro de una bolsa de plástico.
- Muestra del sello con pestaña de bloqueo en el interior.
- Los datos de muestra se pueden escribir en la tapa para una fácil identificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/caja |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Tipo de producto | Sistema de muestreo con cuchara |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para un muestreo estéril en un solo paso de material seco o de escurrido |
| Longitud (imperial) | 8,68 in |
| Mostrar más |