Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers
Covers for use with SP Scienceware™ Polypropylene Sterilizing Trays.
153.00€
Especificaciones
Altura (métrico) | 2,54 cm |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Cubierta de la bandeja |
Altura (imperial) | 1 in |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15584284
|
Bel-Art™
H16261-0000 |
19 x 10,5 x 1 pulg (48,3 x 26,7 x 2,54 cm) | La cubierta se adapta a la bandeja de esterilización de 13 l, Fabr. de cat.: H162620000 |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Corrosion-proof polypropylene
- Rounded corners for easy cleaning and smooth, tapered sides for stacking.
- Covers are 3.2mm (1/8 in.) thick with a 25.4mm (1 in.) skirt that fits snugly over the rim of the tray
- Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Especificaciones
2,54 cm | |
Cubierta de la bandeja | |
Rectangulares | |
Esterilizable en autoclave |
Polipropileno | |
1 in | |
3,2 mm |