Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropylene Sterilizing Tray Covers
Covers for use with SP Scienceware™ Polypropylene Sterilizing Trays.
Marca:  Bel-Art™ H16261-0000
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15584284
  • 153.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Polipropileno a prueba de corrosión 
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza y lados cónicos suaves para el apilamiento.
  • Las cubiertas tienen un grosor de 3,2 mm con un borde de 25,4 mm que encaja perfectamente sobre el borde de la bandeja
  • Esterilizable en autoclave con vapor a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
13 L
2,54 cm
Polipropileno
26,7 cm
19 in
Rectangulares
10,5 in
19 x 10,5 x 1 pulg (48,3 x 26,7 x 2,54 cm)
48,3 cm
Cubierta de la bandeja
La cubierta se adapta a la bandeja de esterilización de 13 l, Fabr. de cat.: H162620000
1 in
3,2 mm
Esterilizable en autoclave