Learn More
Solution D
Solución D
Marca:  Invitrogen K1157
Detalles adicionales : Peso : 0.22000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11544936
  • 2475.00€ / 25 ml
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La solución D es un inhibidor del transporte de aniones, para células como CHO-K1, que se puede utilizar junto con estudios basados en CCF2-AM y CCF4-AM para evitar la exportación celular activa de sustratos basados EN FRET después de la carga.
Especificaciones
Especificaciones
25 mL
Hielo seco
Pharma y Biopharma; ensayos y análisis de proteínas; adquisición de imágenes celulares
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
GeneBLAzer™