Learn More
Solution D
Solución D
Marca:  Invitrogen K1156
Detalles adicionales : Peso : 0.05250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10388192
  • 140.00€ / 1 ml
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La solución D es un inhibidor del transporte de aniones, para células como CHO-K1, que se puede utilizar junto con estudios basados en CCF2-AM y CCF4-AM para evitar la exportación celular activa de sustratos basados EN FRET después de la carga.
Especificaciones
Especificaciones
1 mL
Gen reportero de betalactamasas basado en células, reclutamiento de arrestina beta basado en células
GPR109A, GPR119, GPR120S, GPR21, GPR23, GPR24, MCHR1, GPR35, GPR39, GPR44, CRTH2, GPR54, GPR8, GPR92, GRPR, H1, HRH1, HCRTR1, HCRTR2, H2, HRH2, H3, HRH3, H4, HRH4, HTR1A, 5HT1A, HTR1D, HTR2A, HTR2B, HTR2C, HTR7, LTB4R, M1, M2, CHRM2, M3, M4, MC1R, MC2R, MC3R, MC4R, MC5R, MCHR2, GPR145, MLNR, MTNR1A, MTNR1B, NMUR1, NPSR1-A, NPSR1-B, NPY1R, NPY2R, NPY5R, NTSR1, OPRD1, OPRK1, OPRL1, OPRM1, OXTR, P2RY11, P2RY14, P2RY2, P2RY4, P2RY6, PROKR2, PTAFR, PTGDR, PTGER1, PTGIR, RLN3R1, SCTR, SSTR1, SSTR2, via de respuesta al estrés ER, vía de receptor de glucocorticoide, vía Hedgehog, vía de hipoxia, vía de JAK/STAT, STAT5, BRAF V600E, MYC, TRKA, TRKC, ALK5, vía de Wnt/beta-catenina, ATF6, GR, SMO, CDK8, PAC1, ADORA2A, ADORA3, ADRA1B, ADRB1, ADRB3, AGTRL1, AVPR2, BDKRB2, C5AR1, CALCRL:RAMP1, CALCRL:RAMP3, CCKAR, CCR1, CCR3, CCR5, CCR7, M5, CNR1, CRHR1, CXCR1, CXCR3, CXCR6, CysLT2, D1, D2, D5, EDG2, EDG4, EDG7, EDNRA, F2RL1, G2A, GALR1, GCGR, GIPR, GLP2R, GPR1, JAK2, SSTR5, TACR2, TBXA2R, VPAC
Pharma y Biopharma; ensayos y análisis de proteínas; adquisición de imágenes celulares
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
Hielo seco
GeneBLAzer™