Learn More
Uvex™ Softshell Jacket 7405-Moonless Night
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
Marca:  Uvex™ 8933017
Detalles adicionales : Peso : 0.63400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17206631
  • 92.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
  • Color: negro/azul
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex, interior: 100% poliéster,
  • Malla transpirable, material repelente al agua y al viento, mangas separables, cuello alto, logotipo UVEX reflectante, bordes reflectantes
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
Especificaciones
Especificaciones
XXXXXXL
Gris
No
Para hombre
Cremallera