Learn More
Uvex™ Chaqueta de softshell 7405-Azul marino medianoche
Código de producto. 17256611 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17256611
Marca: Uvex™ 8931715
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La colección uvex suXXeed lo tiene todo claro: funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante. Se puede utilizar en entornos industriales y de procesamiento de metales, así como para el ocio
  • Chaqueta ligera de softshell uvex perfect
  • Material: 94 % poliéster, 6 % spandex
  • Interior: 100 % poliéster, malla - material transpirable, repelente al agua y al viento
  • Manguitos separables, cuello alto, logotipo Uvex reflectante, borde reflectante
  • Tamaños: S-XXXL
  • Instrucciones de cuidado: - Lavable a 30 °C, no apto para cloro ni secado en secadora, planchado a 1 punto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XXXXL
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Azul
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Tipo de producto General Purpose Jacket
Grosor 240 g/m²