Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black/Yellow
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
32.15€ - 71.80€
Especificaciones
Color | Negro/amarillo |
---|---|
Material | Vinilo microcelular |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17722088
|
Notrax
411S0323BY |
91 cm | 60 cm |
32.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17762088
|
Notrax
411S0335BY |
150 cm | 91 cm |
71.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17702078
|
Notrax
411C0324BY |
1830 cm | 60 cm |
38.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17742078
|
Notrax
411C0336BY |
1830 cm | 91 cm |
52.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17782078
|
Notrax
411C0348BY |
1830 cm | 122 cm |
70.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Especificaciones
Negro/amarillo | |
Vinilo microcelular | |
Alfombrillas industriales y comerciales |