Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Black/Yellow
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
Marca: Notrax 411S0323BY
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
- El patrón de material grueso proporciona tracción no direccional y es fácil de limpiar
- Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
- Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
36 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
60 cm |
Negro/amarillo | |
Vinilo microcelular | |
91 cm |