Learn More
Trifluorometanosulfonato sódico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.30€ - 211.00€
CAS | 2926-29-6 |
---|---|
Fórmula molecular | CF3NaO2S |
Peso molecular (g/mol) | 156.06 |
Clave InChI | KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate |
PubChem CID | 23690734 |
Nombre IUPAC | sodio;trifluorometanosulfinato |
SMILES | C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15206723
|
Thermo Scientific Acros
454990010 |
1 g |
24.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15279896
|
Thermo Scientific Acros
454990050 |
5 g |
55.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15289896
|
Thermo Scientific Acros
454990250 |
25 g |
211.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
2926-29-6 | |
156.06 | |
sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate | |
sodio;trifluorometanosulfinato |
CF3NaO2S | |
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M | |
23690734 | |
C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium trifluoromethanesulfinate | |
2926-29-6 | |
CF3NaO2S | |
sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate | |
KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;trifluorometanosulfinato | |
23690734 | |
98% | |
Frasco de vidrio |
350.0°C | |
98% | |
CF3SO2Na | |
Solubility in water: soluble. | |
C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+] | |
156.06 | |
156.06 | |
Auténtico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- Sodium trifluoromethanesulfinate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2