Learn More
Trifluorometanosulfinato de sodio, 98%
Código de producto. 15206723 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15206723 1 g 1 g
15279896 5 g 5 g
15289896 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15206723 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454990010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2926-29-6 | CF3NaO2S| 156,06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2926-29-6
Fórmula molecular CF3NaO2S
Peso molecular (g/mol) 156.06
Clave InChI KAVUKAXLXGRUCD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium trifluoromethanesulfinate, sodium trifluoromethanesulphinate, sodium trifluoro-methanesulfinate, trifluoromethanesulfinic acid sodium salt, methanesulfinic acid, trifluoro-, sodium salt, langlois reagent, chf3o2s.na, acmc-209h7v, ksc563a2r, sodium trifluoromethylsulfinate
PubChem CID 23690734
Nombre IUPAC sodio;trifluorometanosulfinato
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium trifluoromethanesulfinate
Punto de fusión 350.0°C
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal CF3SO2Na
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium trifluoromethanesulfinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación