Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium trifluoromethanesulfinate |
| Punto de fusión | 350.0°C |
| Forma física | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Glass Bottle |
| Fórmula lineal | CF3SO2Na |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.06 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium trifluoromethanesulfinate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.