missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solución de hidróxido sódico, 50 %(w/w), reactivo BAKER ANALYZED™, J.T.Baker™

Catalog Number p-5383329
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Envase:
Frasco de polietileno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1310-73-2
HNaO
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]

Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio

Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Solution
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 50% (w/w)
Grado Reactivo BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.53kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'