Learn More
Solución de hidróxido sódico, 5,0 M, Honeywell™
Catalog Number 15666140
189.95 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Volumétrico, NaOH 5,0 M (5,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 5.0M
Número MDL MFCD00003548
Número UN UN1824
Densidad 1.182g/mL at 25°C
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 6 x 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)