Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,25 M, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15673210
202.29 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
1310-73-2
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodio;hidróxido
[OH-].[Na+]
Volumétrico, NaOH 0,25 M (0,25 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide Solution
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.25M
Número UN NONH for all modes of transport
Cantidad 5 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)