Learn More
Solución de hidróxido sódico, 0,111M, Honeywell™
Catalog Number 15674150
130.93 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Volumétrica, 0,111 M NaOH (0,111N), para análisis de acidez en leche, según Dornic
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide solution
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.111M
Número MDL MFCD00003548
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40g/mol
Presión de vapor 3 mmHg (37°C)