Learn More
Hidróxido sódico, calidad de reactivo, 97 %, malla de 20 a 40, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Envase:
Drum with Inliner
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tambor con revestimiento interno
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
Color | De incoloro a blanco |
Punto de ebullición | 1390°C |
Punto de fusión | 318°C |
Fórmula lineal | NaOH |
Número UN | UN1823 |
Densidad | 2.13g/cm3 |
Cantidad | 2.5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Porcentaje de pureza | 97% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.