Learn More
Hidróxido sódico, 98 %, extrapuro, pellets, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 581.00€
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Fórmula molecular | HNaO |
Peso molecular (g/mol) | 39.997 |
Número MDL | MFCD00003548 |
Clave InChI | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
Nombre IUPAC | sodio;hidróxido |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10502731
|
Thermo Scientific Acros
134070010 |
1 kg | Frasco de plástico |
40.00€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10386680
|
Thermo Scientific Acros
134070025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
93.90€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10338243
|
Thermo Scientific Acros
134070100 |
10 kg | Tambor de plástico |
245.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10042923
|
Thermo Scientific Acros
134070250 |
25 kg | Tambor de fibra |
581.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodio;hidróxido |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Especificaciones
Sodium hydroxide | |
1390.0°C | |
318.0°C | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
2.13g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
40 | |
Extra puro |
Beige a marrón | |
1310-73-2 | |
98% | |
NaOH | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
98% | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Puede ser corrosivo para los metales.
Declaración GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Guardar únicamente en el recipiente original. ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Peligro
- Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.