Learn More
Hidróxido sódico, 98 %, extrapuro, pellets, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
25 KG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386680 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10502731 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10338243 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10042923 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10386680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    90.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 19.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 1390.0°C
Punto de fusión 318.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 2.13g/mL
Índice Merck 15, 8761
Información de solubilidad Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Cantidad 2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.